Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63762.MD
Additional Details : CAS : 221198-29-4 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438506
  • 33.09 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
09-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
221198-29-4
239.25
1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, piperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methyl, acmc-209fse, cambridge id 5846150, 1-2-fluoro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, fluoronitrophenylmethylpiperazine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl-1-methylpiperazine
1-(2-Fluor-4-Nitrophenyl)-4-Methylpiperazin
C11H14FN3O2
UWZIHNDVFUJRHD-UHFFFAOYSA-N
2783054
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
221198-29-4
1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, piperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-4-methyl, acmc-209fse, cambridge id 5846150, 1-2-fluoro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, fluoronitrophenylmethylpiperazine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl-1-methylpiperazine
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
239.25
239.25
97%
250mg
C11H14FN3O2
UWZIHNDVFUJRHD-UHFFFAOYSA-N
1-(2-Fluor-4-Nitrophenyl)-4-Methylpiperazin
2783054
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation