Learn More
1,2-Ethylendiphosphonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337605 25 g 25 Gramm
11327605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337605 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05828.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 190.028 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6145-31-9
Summenformel C2H8O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 190.028
MDL-Nummer MFCD00013958
InChI-Schlüssel XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acid
PubChem CID 80247
IUPAC-Name 1,2-Ethandiylbis(phosphonsäure)
SMILES C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Schmelzpunkt 217°C to 221°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1780250
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%