Learn More
1,2-Ethandithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10763904 1 L Glasflasche 1 Liter
10738304 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763904 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117850010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-63-6
Summenformel C2H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
MDL-Nummer MFCD00004892
InChI-Schlüssel VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC-Name Ethan-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Ethanedithiol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -41.0°C
Dichte 1.1230g/mL
Siedepunkt 144.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH2SH
Brechungsindex 1.558
Menge 1 L
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Merck Index 15, 3780
Relative Dichte 1.123
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Formelmasse 94.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit