Learn More
1,2-Epoxypentan, TRC
Artikelnummer. 30378607
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378607 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5926001ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxypentane
CAS 1003-14-1
Summenformel C5H10O
Menge 1 mL
Synonym 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCCC1CO1
IUPAC-Name 2-Propyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.0732