Learn More
1,2-Epoxyhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10192351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192351 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10419062 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10187803 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10192351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436-34-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00005154
InChI-Schlüssel WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC-Name 2-Butyloxiran
SMILES CCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Epoxyhexane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4040 to 1.407
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit