Learn More
1,2-Epoxy-7-octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337106 25 g 25 Gramm
11327106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07033.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78 CHF
    115.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 26.13 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19600-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxy-7-octen wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19600-63-6
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00005156
InChI-Schlüssel UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
IUPAC-Name 2-Hex-5-Enyloxiran
SMILES C=CCCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxy-7-octene
Dichte 0.85
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Brechungsindex 1.435
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1305290
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%