Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-Glycerol) Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30381909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381909 100 mg
30378764 10 mg
30381699 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493585100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200880-42-8
Summenformel C42H82NaO10P
Molekulargewicht (g/mol) 801.06
Synonym Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Monosodium Salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Monosodium Salt
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Formelmasse 800.5543
Reinheit (%) >95%