Learn More
1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione (>90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2 |
| Formelmasse | 252.0899 |