Learn More
Abcam 1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphorylcholin (DMPC), Phosphatidylcholin
Artikelnummer. 32112413 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112413 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112413 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab143946250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MW 677,9 da, Reinheit >98%. Phosphatidylcholin enthält Myristoylgruppen. Für den Einsatz in Lipid-Doppelschichtstudien und in biologischen Systemen.
MW 677,9 da, Reinheit >98%. Phosphatidylcholin enthält Myristoylgruppen. Für den Einsatz in Lipid-Doppelschichtstudien und in biologischen Systemen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 250 mg
Kennzeichnung RUO