Learn More
1,2-Dimethylisothioharnstoff-HI, TRC
Artikelnummer. 30369570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369570 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47440010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Summenformel C3H8N2S.HI
Menge 10 mg
Synonym 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMILES I.CNC(=N)SC
IUPAC-Name Methyl-N-methylcarbamimidothioat;Hydroiodid
Molekulargewicht (g/mol) 232.08
Formelmasse 231.9531