Learn More
1,2-Dimethylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30382094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382094 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4604932.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Summenformel C5H8N2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1nccn1C
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
Formelmasse 96.0687