Learn More
1,2-Dimethoxy-4-fluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30372327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4527985G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Summenformel C8H9FO2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(F)cc1OC
Molekulargewicht (g/mol) 156.15
Formelmasse 156.0587