Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-Dinitrobenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362577 5 g 5 Gramm
11352577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11706.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3395-03-7
MDL-Nummer MFCD00082695
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Summenformel C13H12O4S2
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2055812
Synonym bis phenylsulfonyl methane, methylenebis sulphonyl bisbenzene, benzene, 1,1'-methylenebis sulfonyl bis, bis benzenesulfonyl methane, benzenesulfonyl methanesulfonylbenzene, phenylsulfonyl methyl sulfonyl benzene, bisphenylsulfonylmethane, maybridge3_003227, acmc-1cmc8, bis phenylsulphonyl methane
InChI-Schlüssel QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Benzolsulfonylmethylsulfonylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
PubChem CID 76948
Formelmasse 228.16
Reinheit (%) 96%