Learn More
1,2-Diiodethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10590561 100 g Glasflasche 100 Gramm
10580561 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10590561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115141000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-73-7
Summenformel C2H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 281.85
MDL-Nummer MFCD00001093
InChI-Schlüssel GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC-Name 1,2-Diiodethan
SMILES C(CI)I
Spécification
Chemischer Name oder Material 1, 2-Diiodoethane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80.0°C to 83.0°C
Farbe Braun
Dichte 2.1300g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CH2I
Menge 100 g
Beilstein 01, 99
Relative Dichte 2.13
Formelmasse 281.85
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diiodoethane
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.