Learn More
1,2-Diiodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389849 1 g -
11399849 5 g 5 Gramm
11309859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24425.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
1,2-Diiodobenzene is useful for Suzuki reaction. It is also used in the synthesis of purino[8,9-f] phenanthridines. Further, it acts as a precursor for the synthesis of active pharmaceutical ingredients intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diiodobenzol ist nützlich für die Suzuki-Reaktion. Es wird auch bei der Synthese von Purin[8,9-f]-Phenanthridinen verwendet. Darüber hinaus dient es als Vorläufer für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoff-Zwischenprodukten.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich und luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-42-9
Summenformel C6H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 329.91
MDL-Nummer MFCD00001038
InChI-Schlüssel BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
IUPAC-Name 1,2-Diiodbenzol
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diiodobenzene
Dichte 2.524
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.7165
Menge 1 g
Beilstein 1855315
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 329.91
Reinheit (%) 98%