Learn More
1,2-Dihydro-2-oxo-4-Chinolinecarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30007837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4505305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Summenformel C10 H7 N O3
Menge 5 g
Synonym 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC-Name 2-Hydroxyquinolin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Formelmasse 189.0426
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.