Learn More
1,2-Difluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404203 250 g -
11484193 10 g 10 Gramm
11494193 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10377.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption. It is used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes. It is also applied as a solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) wurde zur Untersuchung des Mechanismus der Dissoziation von o-, m- und p-Difluorobenzen-Ionen durch Schwellenwertphotoelektronen-Koinzidenzspektroskopie verwendet. Es wurde verwendet, um die Adsorption von1,2 -DFB, 1,2-Dichlorbenzol und 1,2-Dibromobenzol bei Raumtemperatur auf Si(100)2x1 mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie und temperaturprogrammierter Desorption zu untersuchen. Es wird als Lösungsmittel in elektrochemischen Studien an Übergangsmetallkomplexen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für elektrochemische Untersuchungen an Übergangsmetallkomplexen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-11-3
Summenformel C6H4F2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00000284
InChI-Schlüssel GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
IUPAC-Name 1,2-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Difluorobenzene
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.171
Siedepunkt 92°C to 94°C
Flammpunkt 1°C (33°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.444
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1905113
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Difluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluorobenzene