Learn More
1,2-Diethoxyethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diethoxyethane |
| Menge | 25 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 118.0994 |