Learn More
1,2-Diethoxyethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethylene glycol diethyl ether is a important solvent, used for ink, paint and coating industry. Mainly used in polymer, electrochemistry, boracium chemistry, resin, nitro cellulose, In this product , the benzene, xenene, terphenyl, anthracene reacts with sodium and then bring about the complex; it is also used in surface treatment, halogen analysis in gasoline, acetic acid recycle in diluted acetic acid, depaint agent, thinner, flushing agent, stabilizer, anti oxidant , thickener of lube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylenglykoldiethylether ist ein wichtiges Lösungsmittel, das in der Tinten-, Lack- und Beschichtungsindustrie verwendet wird. Hauptsächlich verwendet in Polymeren, in der Elektrochemie, Borchemie, in Harz und Nitrocellulose. In diesem Produkt reagieren Benzol, Xenen, Terphenyl und Anthracen mit Natrium und bewirkt dann den Komplex; es wird auch in der Oberflächenbehandlung, Halogen-Analyse in Benzin, im Essigsäure-Recycling in verdünnter Essigsäure, als Entlackungsmittel, Verdünner, Schmiermittelspülung, Stabilisator, Antioxidant und Verdicker von Benzin verwendet.
Löslichkeit
Soluble in water 34 g/L @ 20˚C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diethoxyethane |
| Schmelzpunkt | -74°C |
| Dichte | 0.842 |
| Siedepunkt | 120°C to 121°C |
| Flammpunkt | 19°C (66°F) |
| Strukturformel | CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.392 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1153 |
| Beilstein | 1732917 |
| Show More |