Learn More
1,2-Dichlorethan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
34.20 CHF - 620.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Summenformel | C2H4Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.95 |
MDL-Nummer | 963 |
InChI-Schlüssel | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | 1,2-Dichlorethan |
SMILES | ClCCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10754751
|
Fisher Chemical
D/1750/08 |
500 mL | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | ||||||
10374930
|
Fisher Chemical
D/1750/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | ||||||
10734561
|
Fisher Chemical
D/1750/21 |
5 L | Metallbehälter | N/A | ||||||
10569950
|
Fisher Chemical
D/1750/25 |
25 L | Metallbehälter |
620.00 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCCl |
C2H4Cl2 | |
963 | |
1,2-Dichlorethan |
Specifications
-35°C | |
Farblos | |
Flüssig | |
963 | |
0.8 mPaS at 20°C | |
ClCCCl | |
98.95 |
107-06-2 | |
81°C | |
C2H4Cl2 | |
65mmHg 29 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dichlorethan | |
98.96g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- 1,2-Dichloroethane
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,2-Dichlorethan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical