Learn More
1,2-Dichlorethan 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318568 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30318568 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011109ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
CAS 107-06-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Dichloroethane
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C2 H4 Cl2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ethane, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Bichloroethane, 1,2-Dichlorethane, 1,2-Ethylene dichloride, Brocide, DCE, Dichlor-Mulsion, Dutch liquid, EDC, EDC (halocarbon), Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Glycol dichloride, HCC 150, sym-Dichloroethane, α,β-Dichloroethane
InChI-Formel InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ClCCCl
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 98.96
Menge 1 mL
Formelmasse 97,969 g/mol