Learn More
1,2-Dichlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30387305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387305 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431870100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
CAS 95-50-1
Summenformel C6 H4 Cl2
Menge 100 g
Synonym Benzene, o-dichloro- (8CI), 1,2-Dichlorobenzene, Cloroben, Dilatin DB, Dowtherm E, NSC 60644, o-Dichlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1Cl
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 147
Formelmasse 145.969