Learn More
1,2-Dichlorbenzol, 98 %, spektrophotometrischer Grad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781744
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11348337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032154.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 5 ppm, H2O 0.02 %
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-50-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000535
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichlorbenzol
Namenshinweis Filtered through 0.2μ filters.
Schmelzpunkt °C to 18°C
Farbe Farblos
Dichte 1.306
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Zündpunkt 640°C (1184°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.551
Menge 1 L
Beilstein 606078
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents.
Formelmasse 147
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Güte Spektrophotometrisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-Dichlorbenzol
Physikalische Form Flüssigkeit