Learn More
1,2-Dichlorobenzol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 98 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10388980 1 g Glasflasche 1 Gramm
10239893 5g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10388980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 321260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 CHF
    100.00 CHF / 1 Gramm
    Sparen 9.00 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-69-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 151.02
MDL-Nummer MFCD00037106
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonym 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
PubChem CID 519913
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-3,4,5,6-Tetradeuteriobenzol
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 98 atom% D
Dichte 1,3400g/mL
Deuterium (D) Min. 97,5%
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,2% (coulometrisch)
Menge 1 g
Strukturformel C6D4Cl2
Formelmasse 151.04
Güte NMR