Learn More
1,2-Trichlorbenzol, CHROMASOLV™, 99%, Honeywell Riedel-de Haën
Beschreibung
- Hochreine Chromatographie-Lösungsmittel
- Die Eignung wurde für den spezifizierten Einsatz von HPLC- bis UHPLC-MS-Anwendungen getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichlorbenzol |
| Namenshinweis | CHROMASOLV™, 99 % |
| CAS | 95-50-1 |
| Extinktion | max. 1.0 bei 296 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 375 nm, max. 0.05 bei 335 nm, max. 0.20 bei 305 nm, max. 0.30 bei 300 nm |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Schmelzpunkt | -18 bis -17 °C (Lit.) |
| Dichte | 1.306 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 180 °C |
| Flammpunkt | 66 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |