Learn More
1,2-Dichlorobenzol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757591
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
95-50-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-Dichlorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
95-50-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-Dichlorbenzol
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichlorobenzene
Namenshinweis Extra Dry
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 179.0°C to 180.0°C
Flammpunkt 67°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C6H4Cl2
Brechungsindex 1.5500 to 1.5520
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 3065
Relative Dichte 1.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Formelmasse 147
Reinheit (%) 98+%
Güte extra trocken
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Dichlorobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Dichlorobenzene