Learn More
1,2-Dichlor-4-iodbenzol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | IC6H3Cl2 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 272.9 |
Reinheit (%) | 97% |