Learn More
1,2-Dichlor-4-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435493 50 g 50 Gramm
11425493 10 g 10 Gramm
11445493 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13440.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20555-91-3 | C6H3Cl2I | 272.894 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20555-91-3
Summenformel C6H3Cl2I
Molekulargewicht (g/mol) 272.894
MDL-Nummer MFCD00019014
InChI-Schlüssel NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Siedepunkt 116°C to 118°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.648
Menge 50 g
Beilstein 2245136
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 272.9
Reinheit (%) 98%