Learn More
1,2-Dichlor-4-Fluorobenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490153
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11490153
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11357.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1435-49-0 | C6H3Cl2F | 164.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-49-0
Summenformel C6H3Cl2F
Molekulargewicht (g/mol) 164.99
MDL-Nummer MFCD00018119
InChI-Schlüssel QSDKXMVGRLVIQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorofluorobenzene, 3,4-dichloro-1-fluorobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro, pubchem3453, 3,4 dichlorofluorobenzene, acmc-1byo2, ksc494g9b, 1,2-dichloro-4-fluoro-benzene
PubChem CID 74028
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 1.403
Siedepunkt 168°C to 171°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 50 g
Beilstein 1861278
Formelmasse 165
Reinheit (%) ≥98%