Learn More
1,2-Dichlor-4-Fluorobenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichloro-4-fluorobenzene |
| Schmelzpunkt | -1°C |
| Dichte | 1.403 |
| Siedepunkt | 168°C to 171°C |
| Flammpunkt | 64°C (147°F) |
| Brechungsindex | 1.524 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 1861278 |
| Formelmasse | 165 |
| Reinheit (%) | ≥98% |