Learn More
1,2-Dibromtetrafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10115850 1 g Glasflasche 1 Gramm
10076393 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311350010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-08-7
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.88
MDL-Nummer MFCD00039209
InChI-Schlüssel IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-3,4,5,6-Tetrafluorbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dibromotetrafluorobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 2.2300g/mL
Siedepunkt 198.0°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6F4
Brechungsindex 1.5150 to 1.5170
Menge 1 g
Relative Dichte 2.23
Formelmasse 307.88
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit