Learn More
1,2-Dibromtetrafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427967
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
11427967 5 g 5 Gramm
11417967 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11427967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16620.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.868 g/mol
1,2-Dibromotetrafluorobenzene is used as medicine and liquid crystal material intermediate. It helps in the synthesis of diphenyl(o-bromotetrafluorophenyl)phosphine and 2,3,4,5tetrafluorothioanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibromotetrafluorobenzol wird als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukt verwendet. Es hilft bei der Synthese von Diphenyl(o-bromotetrafluorphenyl)phosphin und 2,3,4,5Tetrafluorothioanisol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-08-7
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.868
MDL-Nummer MFCD00039209
InChI-Schlüssel IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-3,4,5,6-Tetrafluorbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Dichte 2.26
Siedepunkt 197°C to 199°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.