Learn More
1,2-Dibromtetrafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417967
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417967 1 g 1 Gramm
11427967 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16620.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.868 g/mol
1,2-Dibromotetrafluorobenzene is used as medicine and liquid crystal material intermediate. It helps in the synthesis of diphenyl(o-bromotetrafluorophenyl)phosphine and 2,3,4,5tetrafluorothioanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibromotetrafluorobenzol wird als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukt verwendet. Es hilft bei der Synthese von Diphenyl(o-bromotetrafluorphenyl)phosphin und 2,3,4,5Tetrafluorothioanisol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-08-7
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.868
MDL-Nummer MFCD00039209
InChI-Schlüssel IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-3,4,5,6-Tetrafluorbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Dichte 2.26
Siedepunkt 197°C to 199°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-