Learn More
1,2-Dibromhexafluorpropan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449260 25 g 25 Gramm
11355059 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17103.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-95-0
Summenformel C3Br2F6
Molekulargewicht (g/mol) 309.83
MDL-Nummer MFCD00013568
InChI-Schlüssel KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
PubChem CID 69579
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropan
SMILES FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromohexafluoropropane
Dichte 2.169
Siedepunkt 71°C to 72°C
Menge 25 g
Formelmasse 309.84
Reinheit (%) 95%