Learn More
(1,2-Dibromethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027923
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11491567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24990.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-52-7
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.96
MDL-Nummer MFCD00000138
InChI-Schlüssel SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
PubChem CID 7145
IUPAC-Name 1,2-Dibromethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1,2-Dibromoethyl)benzene
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Siedepunkt 139°C to 140°C (15 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 263.96
Reinheit (%) 97%