Learn More
1,2-Dibromcyclopenten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336824 1 g Glasflasche 1 Gramm
10410514 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75415-78-0 | C5H6Br2 | 225.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75415-78-0
Summenformel C5H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 225.9
InChI-Schlüssel PNWFXPGGROADNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromocyclopent-1-ene, dibromocyclopentene, pubchem13714, acmc-20ap6k, 1,2-bis bromanyl cyclopentene, 1,2-dibromocyclopentene
PubChem CID 4438528
IUPAC-Name 1,2-Dibromoyclopenten
SMILES C1CC(=C(C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dibromocyclopentene
Dichte 1.8950g/mL
Siedepunkt 78.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.895
Formelmasse 225.9
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromocyclopentene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.