Learn More
1,2-Dibrom-4,5-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492547
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492547 100 g 100 Gramm
11472547 5 g 5 Gramm
11482547 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14804.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 64695-78-9 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64695-78-9
Summenformel C6H2Br2F2
Molekulargewicht (g/mol) 271.887
MDL-Nummer MFCD00009890
InChI-Schlüssel JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-benzene, 1,2-difluoro-4,5-dibromobenzene, zlchem 536, pubchem3440, acmc-1biw8, 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-;1,2-dibromo-4,5-difl
PubChem CID 94949
IUPAC-Name 1,2-dibrom-4,5-difluorbenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)Br)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Menge 100 g
Beilstein 1941132
Formelmasse 271.89
Reinheit (%) 98%