Learn More
1,2-Dibromo-3-chloropropane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2 |
| Formelmasse | 233.8447 |