Learn More
1,2-Dibrom-3,4,5,6-Tetramethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032186
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15436387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33558.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36321-73-0 | C10H12Br2 | 292.014 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36321-73-0
Summenformel C10H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 292.014
MDL-Nummer MFCD00154987
InChI-Schlüssel VEZJOZSIGSNYEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene,1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, pubchem21478, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, 1,2-bis bromanyl-3,4,5,6-tetramethyl-benzene
PubChem CID 2752606
IUPAC-Name 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetramethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)Br)Br)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Menge 1 g
Formelmasse 292.01
Reinheit (%) 98%