Learn More
1,2-Dibenzoylethan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362636 5 g 5 Gramm
11352636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08652.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 495-71-6 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibenzoylethan ist wirksam bei der Hemmung der In-vivo-DMBA-DNA-Adduktbildung bei Milchsäugern. Dieser hemmende Effekt auf die Bildung von DNA-Addukten in der Milchkammer war mit erhöhten Leberaktivitäten der Glutathion S-Transferase, QR und 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 495-71-6
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00037818
InChI-Schlüssel OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
PubChem CID 136322
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbutan-1,4-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibenzoylethane
Schmelzpunkt 144°C to 148°C
Siedepunkt 260°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 782937
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) ≥98%