Learn More
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463267
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463267 250 mL 250 Milliliter
15453267 100 mL 100 Milliliter
15473267 500 mL 500 Milliliter
15483267 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15463267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24489.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-90-0
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.13
MDL-Nummer MFCD00008089
InChI-Schlüssel AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC-Name Propan-1,2-diamin
SMILES CC(N)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diaminopropane
Schmelzpunkt ∼-37°C
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2258
Beilstein 605274
Merck Index 14,7852
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 99%