missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lösung aus 1,2-Diaminocyclohexan-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzen, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7072155 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15618390

Marke: Honeywell-Fluka 351031L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M DCTA-Na4, für die Chelatometrie

Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich

 

  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5786-78-7
Summenformel C14H20N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 390.3
InChI-Schlüssel TVTLKUMLAQUFAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natrium1,2-Diaminoclohexan-Tetraacetat, 1,2-Diaminocyclohexentetraacetat von Natrium, Essigsäure, 1,2-Cyclohexylendinitrilo tetra-, Natriumsalz, Glycin, n,n'-1,2-Cyclohexandiylbis n-Carboxymethyl-, Dinatriumsalz, Natrium-n'-1,2-cyclohexandiylbis-n-carboxymethylglycinat, Glycin, n,n'-1,2-Cyclohexandiylbis n-Carboxymethyl-, Natriumsalz1: 2, cdta-Dinatriumsalz, Dinatriumcarboxymethyl2-2-carboxymethyl-2-oxido-2-oxoethyl-aminocyclohexyl-Aminoacetat
PubChem CID 24230
IUPAC-Name Dinatrium; 2-[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)Aminoacetat
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 6884761
Formelmasse 390.3 mol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt