Learn More
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene, Dihydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H |
| Formelmasse | 224.0119 |
| Reinheit (%) | >95% |