Learn More
1,2-Diamino-4,5-Difluorbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15174629 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15174629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15174629 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76179-40-3 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76179-40-3
Summenformel C6H6F2N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00061131
InChI-Schlüssel PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4,5-difluorobenzene, 4,5-difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-difluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4,5-difluorophenylamine, 4,5-difluoro-benzene-1,2-diamine, 4,5-difluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine,4,5-difluoro, 1,2-benzenediamine, 4,5-difluoro, pubchem4354, 2-amino-4,5-difluoroaniline
PubChem CID 2736755
IUPAC-Name 4,5-difluorbenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Diamino-4, 5-difluorobenzene
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (F)C6H2(NH2)2
Menge 1 g
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.