Learn More
1,2-Di(3-Indenyl)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302169
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27195.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18657-57-3
Summenformel C20H18
Molekulargewicht (g/mol) 258.36
MDL-Nummer MFCD00191814
InChI-Schlüssel CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3488033
IUPAC-Name 3-[2-(1H-inden-3-yl)ethyl]-1H-indene
SMILES C(CC1=CCC2=CC=CC=C12)C1=CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Di(3-indenyl)ethane
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 5 g
Synonym 1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
Formelmasse 258.36
Reinheit (%) 98%