Learn More
1,2-Di(2-Aminoethoxy)Ethan-N, N, N, N-Tetraessigsäure, 98 +%, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325990 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10325990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10325990 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0755/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
25g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 67-42-5
Schmelzpunkt 240°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C14H24N2O10
MDL-Nummer 4291
Menge 25 g
Formelmasse 380.34g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff