Learn More
1-(2-Desoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Thymidin), Mikromol™
Artikelnummer. 17968544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968544 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17968544 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0534.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(2-Desoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Thymidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidin
CAS 50-89-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thymidin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Stavudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound D, Zidovudine USP RC D, Thymidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. E (Pharmeuropa), 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 2'-Deoxythymidine, 5-Methyl-2'-deoxyuridine, 5-Methyldeoxyuridine, DThyd, Deoxyribothymidine, Deoxythymidine, NSC 21548, Thymidin, Thymine 2-desoxyriboside, Thymine deoxyriboside, Uridine, 2'-deoxy-5-methyl-, dT, beta-D-Ribofuranoside, thymine-1 2-deoxy-, Thymidine, Zidovudine Related Compound D, Stavudine Impurity C, Zidovudine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
Menge 25 mg
Formelmasse 242,0903 g/mol