Learn More
1,2-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498497
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18572.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,2-Cyclohexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Cyclohexandiol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-17-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00003861
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanediol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%