Learn More
1,2-Cyclohexandiol, Mischung aus cis und trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10550191
Marke: Thermo Scientific Acros 111131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-17-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00003861
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Cyclohexanediol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 100 g
Beilstein 06, 740
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver