Learn More
1-(2-Cyanphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348676
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348676 25 g 25 Gramm
11328676 1 g 1 Gramm
11338676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19392.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111373-03-6
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.246
MDL-Nummer MFCD00040793
InChI-Schlüssel FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-cyanophenyl piperazine, 2-piperazin-1-yl benzonitrile, benzonitrile, 2-1-piperazinyl, 2-1-piperazino benzonitrile, 2-piperazin-1-yl-benzonitrile, 1-2-cyanophenyl-piperazine, 2-piperazinylbenzenecarbonitrile, pubchem9347, 2-piperazinobenzonitrile, d02yfz
PubChem CID 2735875
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylbenzonitril
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Dichte 1.115
Siedepunkt 314°C to 315°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 785973
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 187.25
Reinheit (%) 97%